Drukuj
EDTA sól disodowa 0.1 M EDTA-Na2 in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
34550-10L-VPEA 2200 PLN
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
EDTA sól disodowa 0.1 M EDTA-Na2 in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, for complexometry, Fluka™
EDTA sól disodowa
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070672
Numer CAS: 139-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 382-266-9
Klasyfikacja Merck : 12,03556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
Traceable to NIST SRM effective