Drukuj
EDTA sól disodowa 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
30031.294EA 236 PLN
30031.294 30031.408
EDTA sól disodowa 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
EDTA sól disodowa
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070672
Numer CAS: 139-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 12,03556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed