EDTA sól disodowa standardised solution 0.0575 M (0.115N) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
39782.K2
39782.K7
39782.K2EA
334
PLN
39782.K2
39782.K7
EDTA sól disodowa standardised solution 0.0575 M (0.115N) in aqueous solution
EDTA sól disodowa
CAS No.: 139-33-3
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Formula Weight: 336.22
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00070672
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ MW: 336.21 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070672 Numer CAS: 139-33-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3 Klasyfikacja Merck : 12,03556 |