Drukuj
Glutaraldehyd 50% roztwór wodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14393.0100 8.14393.1000 8.14393.9050
8.14393.0100EA 116 PLN
8.14393.0100 8.14393.1000 8.14393.9050
Glutaraldehyd 50% roztwór wodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -33 °C
Boiling Point 100.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 22 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 - 4.5 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 395 °C
Viscosity kinematic 12.75 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material