Drukuj
Glutaraldehyd 50% in aqueous solution, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentano-1,5-dial, Glutaral
0875-100MLEA 376 PLN
0875-100ML 0875-500ML
Glutaraldehyd 50% in aqueous solution, Reagent Grade
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 188
Temp. topnienia: -10
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,04485
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Range >95 °C
Color (APHA) ≤100
Glutaraldehyde 50 – 51.5%
Methanol ≤1%
pH at 25 °C ≤5
Solidification range ≥–20 °C
Specific gravity 1.125 – 1.135