Drukuj
Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
410960010 410960025 410960100
ACRO410960010EA 452 PLN
ACRO410960010 ACRO410960025 ACRO410960100
Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101,5 °C (740 mmHg)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)