Drukuj
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6257-100ML G6257-10X10ML G6257-1L
SIALG6257-100MLEA 271 PLN
SIALG6257-100ML SIALG6257-10X10ML SIALG6257-1L
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II