Drukuj
Kwas szczawiowy standard solution 0.1 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethanedioic acid
124280010 124280025
ACRO124280010EA 227 PLN
ACRO124280010 ACRO124280025
Kwas szczawiowy standard solution 0.1 N
Kwas szczawiowy
Formuła: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 365
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002573
Numer CAS: 144-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Klasyfikacja Merck : 13,06980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure