Drukuj
Kwas octowy 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
30010.292EA 214 PLN
30010.292
Kwas octowy 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed