Glutaraldehyd 25% roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.062
Refractive Index: 1.3730
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 1,062 Temp. Zapłonu: >71 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007025 Numer CAS: 111-30-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5 Jednostka: 2922 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4472 |