Drukuj
Glutaraldehyd 25% in water do mikroskopii elektronowej, oczyszczone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
233280250 233281000
ACRO233280250EA 385 PLN
ACRO233280250 ACRO233281000
Glutaraldehyd 25% in water do mikroskopii elektronowej, oczyszczone
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: ≥ 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy solution
Assay 25 to 27 % w/w
Color scale ≤100 APHA
Specific gravity (20/20°C) 1.000 to 1.133
pH 3.1 to 4.5 (at 25°C)