Kwas octowy standardised solution 0.1 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35567.K2
35567.M4
35567.K2EA
301
PLN
35567.K2
35567.M4
Kwas octowy standardised solution 0.1 N
Kwas octowy
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00036152
Formuła:
H₃CCOOH Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 |