Drukuj
kwas linolowy 60% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
62240-1L-F 62240-250ML-F
SIAL62240-1L-FEA 629 PLN
SIAL62240-1L-F SIAL62240-250ML-F
kwas linolowy 60% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
kwas linolowy
Formuła: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: -5
Numer MDL: MFCD00064241
Numer CAS: 60-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-470-9
Klasyfikacja Merck : 13,05527