Drukuj
kwas linolowy 60% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
413195000 413190025
ACRO413195000EA 360 PLN
ACRO413195000 ACRO413190025
kwas linolowy 60% tech.
kwas linolowy
Formuła: C₁₈H₃₂O₂
Temp. Wrzenia: 229…230 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064241
Numer CAS: 60-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-470-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g