(±)-2-Metylopiperazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylpiperazine
B24405.14
B24405.22
B24405.14EA
311
PLN
B24405.14
B24405.22
(±)-2-Metylopiperazyna ≥98%
(±)-2-Metylopiperazyna
Purity: 98%
CAS No.: 109-07-9
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 383566
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00005954
Formuła:
C₅H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 155…156 °C Temp. topnienia: 62…66 °C Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005954 Numer CAS: 109-07-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-644-2 Jednostka: 2925 ADR: 4.1,III |