Drukuj
(±)-2-Metylopiperazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylpiperazine
127471000 127475000 127470025
ACRO127471000EA 288 PLN
ACRO127471000 ACRO127475000 ACRO127470025
(±)-2-Metylopiperazyna 98%
(±)-2-Metylopiperazyna
Formuła: C₅H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 154…156 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 61…66 °C
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005954
Numer CAS: 109-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-644-2
Jednostka: 2925
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %