(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
L07088.14
L07088.22
L07088.14EA
448
PLN
L07088.14
L07088.22
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 1460-57-7
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 101-106°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 3193810
MDL No.: MFCD00063611
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 231…233 °C Temp. topnienia: 101…106 °C Gęstość: 1,147 g/cm³ (24 °C) Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063611 Numer CAS: 1460-57-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-956-6 |