Drukuj
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
161650100 161650500
ACRO161650100EA 208 PLN
ACRO161650100 ACRO161650500
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 117 °C (17mbar)
Temp. topnienia: 100…104 °C
Gęstość: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Temp. Zapłonu: 134 °C
Numer MDL: MFCD00063611
Numer CAS: 1460-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-956-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %