Drukuj
(±)-3-Karen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W382108-1KG W382108-9KG W382108-SAMPLE
SIALW382108-1KGEA 504 PLN
SIALW382108-1KG SIALW382108-9KG SIALW382108-SAMPLE
(±)-3-Karen, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Karen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 167…170 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001315
Numer CAS: 13466-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-719-3
Jednostka: 2319
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,01885