Drukuj
α-Pinen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
147524-1L 147524-250ML 147524-5ML
SIAL147524-1LEA 1940 PLN
SIAL147524-1L SIAL147524-250ML SIAL147524-5ML
α-Pinen, Sigma-Aldrich®
α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001339
Numer CAS: 80-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-291-9
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599