(±)-4-Fenylo-2-butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05970.14
L05970.06
L05970.14EA
1040
PLN
L05970.14
L05970.06
(±)-4-Fenylo-2-butanol ≥98%
(±)-4-Fenylo-2-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 2344-70-9
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃ Temp. Wrzenia: 239 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044349 Numer CAS: 2344-70-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-055-9 |