Drukuj
1-Fenylo-2-propanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±) 1-Fenylo-2-propanol
183060050 183060250
ACRO183060050EA 184 PLN
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Fenylo-2-propanol 99%
1-Fenylo-2-propanol
Formuła: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
MW: 136.19 g/mol
Gęstość: 0.99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004540
Numer CAS: 698-87-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-821-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %