Drukuj
(±)-2-Fenylopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W273201-1KG W273201-5KG W273201-SAMPLE
SIALW273201-1KGEA 2190 PLN
SIALW273201-1KG SIALW273201-5KG SIALW273201-SAMPLE
(±)-2-Fenylopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Fenylopropan-1-ol
Formuła: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004736
Numer CAS: 1123-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-379-7