(±)-2-Fenylopropan-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Phenylpropan-1-ol
B23473.18
B23473.30
B23473.18EA
381
PLN
B23473.18
B23473.30
(±)-2-Fenylopropan-1-ol ≥97%
(±)-2-Fenylopropan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1123-85-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5262
Melting Point: -37°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1906760
MDL No.: MFCD00004736
Formuła:
C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH Temp. Wrzenia: 220 °C Temp. topnienia: –37 °C Gęstość: 0,975 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004736 Numer CAS: 1123-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-379-7 |