Drukuj
(±)-1-Fenylopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W288403-10KG W288403-1KG W288403-5KG W288403-SAMPLE
SIALW288403-10KGEA 0 PLN
SIALW288403-10KG SIALW288403-1KG SIALW288403-5KG SIALW288403-SAMPLE
(±)-1-Fenylopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Fenylopropan-1-ol
Formuła: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
Temp. Wrzenia: ∼219 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004564
Numer CAS: 93-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-256-0
Klasyfikacja Merck : 13,03804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30e80b6acffb0d7728fba7e94ab32f00c90ce567&vid=f2d76406485c12e8edcd1452122e64d6ec3bd99d&prid=web&clid=SAPDAM