Drukuj
1-fenyloetan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268518-10KG-K W268518-1KG-K W268518-25KG-K
SIALW268518-10KG-KEA 2990 PLN
SIALW268518-10KG-K SIALW268518-1KG-K SIALW268518-25KG-K
1-fenyloetan-1-ol, Sigma-Aldrich®
1-fenyloetan-1-ol
Formuła: C₆H₅CH(OH)CH₃
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004508
Numer CAS: 98-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-707-1
Jednostka: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM