Drukuj
1-fenyloetan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
P13800-1KG P13800-25G P13800-500G
SIALP13800-1KGEA 684 PLN
SIALP13800-1KG SIALP13800-25G SIALP13800-500G
1-fenyloetan-1-ol, Sigma-Aldrich®
1-fenyloetan-1-ol
Formuła: C₆H₅CH(OH)CH₃
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004508
Numer CAS: 98-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-707-1
Jednostka: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM