1-fenyloetan-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13837.36
A13837.0E
A13837.0C
A13837.36EA
578
PLN
A13837.36
A13837.0E
A13837.0C
1-fenyloetan-1-ol ≥97%
1-fenyloetan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 98-85-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 203-205°
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00004508
Formuła:
C₆H₅CH(OH)CH₃ Temp. Wrzenia: 203…205 °C Temp. topnienia: 19…20 °C Gęstość: 1,012 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004508 Numer CAS: 98-85-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-707-1 Jednostka: 2937 ADR: 6.1,III |