Drukuj
(±)-α-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M31104-100ML M31104-25ML M31104-500ML
SIALM31104-100MLEA 135 PLN
SIALM31104-100ML SIALM31104-25ML SIALM31104-500ML
(±)-α-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Metylobenzyloamina
Formuła: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
Temp. Wrzenia: 184…186 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008069
Numer CAS: 618-36-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-545-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b7c7d0770d82ae5145b1a236458393427163&vid=9ef2ef0e518b58972043eaec1de61438a07bcc37&prid=web&clid=SAPDAM