Drukuj
(±)-α-Metylobenzyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21256.0100 8.21256.0500
8.21256.0100EA 152 PLN
8.21256.0100 8.21256.0500
(±)-α-Metylobenzyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Metylobenzyloamina
Formuła: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
Temp. Wrzenia: 184…186 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008069
Numer CAS: 618-36-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-545-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b7c7d0770d82ae5145b1a236458393427163&vid=9ef2ef0e518b58972043eaec1de61438a07bcc37&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 184 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5253 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 355 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material