Drukuj
(±) 1-Fenoksy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
484423-1L 484423-5L
SIAL484423-1LEA 340 PLN
SIAL484423-1L SIAL484423-5L
(±) 1-Fenoksy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(±) 1-Fenoksy-2-propanol
Formuła: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016861
Numer CAS: 770-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-222-7