Drukuj

(±)-Chinuklidynol, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine

M-Clarity™ quality level = MQ100

253340-25G 253340-5G
SIAL253340-25GEA 624 PLN
SIAL253340-25G SIAL253340-5G
(±)-Chinuklidynol, Sigma-Aldrich®
(±)-Chinuklidynol
Formuła: C₇H₁₃NO
Temp. topnienia: 225…227 °C
Numer MDL: MFCD00151326
Numer CAS: 1619-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-578-4
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,08266

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR