(±)-Chinuklidynol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
B21503.06
B21503.14
B21503.22
B21503.06EA
296
PLN
B21503.06
B21503.14
B21503.22
(±)-Chinuklidynol ≥98%
(±)-Chinuklidynol
Purity: 98+%
CAS No.: 1619-34-7
Molecular Formula: C7H13NO
Formula Weight: 127.19
pH: 10-12
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 104327
Merck Reference: 14,8082
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00151326
Formuła:
C₇H₁₃NO Temp. topnienia: 217…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151326 Numer CAS: 1619-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-578-4 Jednostka: 3263 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8082 |