Drukuj
(±)-Chinuklidynol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
132240050 132240250
ACRO132240050EA 195 PLN
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-Chinuklidynol 99%
(±)-Chinuklidynol
Formuła: C₇H₁₃NO
Temp. topnienia: 217…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151326
Numer CAS: 1619-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-578-4
Jednostka: 3259
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08266
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %