Drukuj
(±)-3-Butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
447986-100ML 447986-25ML
SIAL447986-100MLEA 993 PLN
SIAL447986-100ML SIAL447986-25ML
(±)-3-Butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyn-2-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 104…108 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 0,895 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004541
Numer CAS: 2028-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-978-1
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II