(±)-3-Butyn-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
A11881.09EA
453
PLN
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
(±)-3-Butyn-2-ol ≥98%
(±)-3-Butyn-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2028-63-9
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 635722
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004541
Formuła:
C₄H₆O Temp. Wrzenia: 108…109 °C Temp. topnienia: –12 °C Gęstość: 0,894 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004541 Numer CAS: 2028-63-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-978-1 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II |