(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20208.03
B20208.06
B20208.14
B20208.03EA
218
PLN
B20208.03
B20208.06
B20208.14
(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
(±)-4-Penten-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 625-31-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 115-116°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004556
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 115…116 °C Gęstość: 0,837 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004556 Numer CAS: 625-31-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-887-8 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |