Drukuj
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B20707.06 B20707.14
B20707.06EA 648 PLN
B20707.06 B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 40575-42-6 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 MDL No.: MFCD00021943
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Gęstość: 0.83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021943
Numer CAS: 40575-42-6