Drukuj
(±)-1-Okten-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-Oct-1-en-3-ol, (±)-Pentyl vinyl carbinol, Oct-1-en-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280518-1KG-K W280518-20KG-K W280518-4KG-K W280518-8KG-K
SIALW280518-1KG-KEA 1250 PLN
SIALW280518-1KG-K SIALW280518-20KG-K SIALW280518-4KG-K SIALW280518-8KG-K
(±)-1-Okten-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Okten-3-ol
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 174
Temp. topnienia: –49 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 68
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004589
Numer CAS: 3391-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-226-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852e188ec9a8f0b95fb8267eecb509cc8b9b4817&vid=db554820fe02a5820107eb97e322b46f3310f665&prid=web&clid=SAPDAM