Drukuj
(±)-1-Okten-3-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-Oct-1-en-3-ol, (±)-Pentyl vinyl carbinol, Oct-1-en-3-ol
129470250 129470050 129471000
ACRO129470250EA 204 PLN
ACRO129470250 ACRO129470050 ACRO129471000
(±)-1-Okten-3-ol 98%
(±)-1-Okten-3-ol
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -49
Gęstość: 0.837 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004589
Numer CAS: 3391-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-226-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852e188ec9a8f0b95fb8267eecb509cc8b9b4817&vid=db554820fe02a5820107eb97e322b46f3310f665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 kg/l
GC ≥97.5 %