(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14651.09
A14651.18
A14651.09EA
356
PLN
A14651.09
A14651.18
(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
(±)-1-Hepten-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4938-52-7
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1720340
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021940
Formuła:
C₇H₁₄O Temp. Wrzenia: 154…156 °C Gęstość: 0,836 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021940 Numer CAS: 4938-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-579-9 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |