Drukuj
(±)-3-Buten-2-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
387070250 387070050
ACRO387070250EA 585 PLN
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 96…98 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004543
Numer CAS: 598-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-929-8
Jednostka: 1987
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %