Drukuj
Kwas (±)-fenylobursztynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-Phenyl-1,4-butanedioic acid, Phenylsuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
P35200-100G P35200-25G
SIALP35200-100GEA 432 PLN
SIALP35200-100G SIALP35200-25G
Kwas (±)-fenylobursztynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-fenylobursztynowy
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 368
Temp. topnienia: 167…169 °C
Numer MDL: MFCD00004256
Numer CAS: 635-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-238-1