Drukuj
Kwas (±)-fenylobursztynowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130940250 130941000 130945000
ACRO130940250EA 160 PLN
ACRO130940250 ACRO130941000 ACRO130945000
Kwas (±)-fenylobursztynowy 98+%
Kwas (±)-fenylobursztynowy
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 368 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 166…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004256
Numer CAS: 635-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-238-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %