DL-Tyrozyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13740.09
A13740.18
A13740.30
A13740.09EA
301
PLN
A13740.09
A13740.18
A13740.30
DL-Tyrozyna ≥98%
DL-Tyrozyna
Purity: 98%
CAS No.: 556-03-6
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: ca 325° dec.
Beilstein Reference: 515881
Merck Reference: 14,9839
MDL No.: MFCD00063074
Formuła:
C₉H₁₁NO₃ Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063074 Numer CAS: 556-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-113-1 Klasyfikacja Merck : 14,9839 |