Drukuj
DL-m-Tyrosine 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
140630010 140630050
ACRO140630010EA 638 PLN
ACRO140630010 ACRO140630050
DL-m-Tyrosine 98.5%
DL-m-Tyrosine
Formuła: C₉H₁₁NO₃
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,456 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002597
Numer CAS: 775-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-270-9
Klasyfikacja Merck : 12,09971
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 %