Kwas (±)-hydratropowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00709.06
L00709.14
L00709.22
L00709.06EA
248
PLN
L00709.06
L00709.14
L00709.22
Kwas (±)-hydratropowy 98%
Kwas (±)-hydratropowy
Purity: 98%
CAS No.: 492-37-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -5°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 1863558
MDL No.: MFCD00002650
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 264…266 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 1,100 Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002650 Numer CAS: 492-37-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-752-0 |