Drukuj
Kwas (±)-hydratropowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130870100 130870250 130871000
ACRO130870100EA 320 PLN
ACRO130870100 ACRO130870250 ACRO130871000
Kwas (±)-hydratropowy 98%
Kwas (±)-hydratropowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 260…262 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002650
Numer CAS: 492-37-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-752-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %