Drukuj
5-Hydroksy-DL-tryptofan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12237.03 A12237.06
A12237.03EA 499 PLN
A12237.03 A12237.06
5-Hydroksy-DL-tryptofan ≥99%
5-Hydroksy-DL-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₃
Gęstość: 1,405 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005651
Numer CAS: 56-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-284-8
Klasyfikacja Merck : 14,4847