Drukuj
DL-tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T3300-100G T3300-25G T3300-5G
SIALT3300-100GEA 4210 PLN
SIALT3300-100G SIALT3300-25G SIALT3300-5G
DL-tryptofan, Sigma-Aldrich®
DL-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 289…290 °C
Gęstość: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064339
Numer CAS: 54-12-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-194-9